Learn More
BRAND™ Plaques à 96 puits
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les plaques en polypropylène sont autoclavables à 250°F (121°C) et résistantes à de nombreux produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMSO.
- Les plaques en polystyrène transparent sont disponibles en milieu non stérile, stérile et stérile avec des surfaces hydrophiles traitées, dans votre choix de fonds plats, ronds ou coniques.
- Les plaques ont soulevé des bords pour simplifier l’étanchéité avec des films adhésifs et des espaces interpuits encastrés pour réduire la contamination croisée des puits. Les couvercles en option sont dotés d’anneaux de condensation.
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | transparent |
| Type de produit | Microplaque de dosage à 96 puits |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 330 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non-treated |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction