Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 1 x 8 barrettes
Click to view available options
Traitement de surface:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
À utiliser avec (application):
Mesures de fluorescence
Mesures de luminescence
Mesures de transmission
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Faisceau lumineux non dévié par profil de puits
- Fond plat
- PS
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à barrettes |
| Array | 8 x 12 |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 350 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | FLUOTRAC 200 |
| Volume total (métrique) du puits | 388 μl |
| Type de puits | Plat |
| Exempt de DNase | Oui |
| Afficher plus |