Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10133811 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Traitement de surface:
Liaison élevée
Non traité
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10133811
Marque: Corning™ 3925
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques en polystyrène blanches ou noires à 96 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Conditionnement 4 boîtes intérieures de 25
Couleur Noir
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Liaison élevée
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) Capables de lier un milieu (gt;10kD) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes.
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/boîte