Learn More
Axygen™ Cônes de 96 puits, transparents
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Faible rétention, Maxymum Recovery
Étalon
Conditionnement:
4800 pièces
Description
- Format des pointes : 96 cônes
- Plage volumique du cône : jusqu’à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non-stériles ou stériles
- Surface Axygen Maxymum Recovery
- Compatibilité :
- Plateforme automatisée de manipulation de liquides Bravo
- Station de pipetage pour manipulation verticale de liquides VPrep™
- MGISP-960
- MGISP-100
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Format | Rack, 96 |
| Type de pointe | Faible rétention, Maxymum Recovery |
| Quantité | 96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station |
| Matériau | Polypropylène |