Learn More
Axygen™ Cônes de 96 puits, transparents
Code produit. 16640234 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Faible rétention, Maxymum Recovery
Étalon
Conditionnement:
4800 pièces
Code produit. 16640234
Marque: Axygen™ VTF205RS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cônes Axygen™ Maxymum Recovery™ ont été mis au point pour fonctionner avec les systèmes d’automatisation Agilent/Velocity11 et MGI Tech, qui peuvent être activés pour le haut débit d’extraction d’ARN basé sur des microbilles magnétiques d’échantillons biologiques ou pré-configurés et qualifiés pour automatiser les échantillons pré-PCR à haut débit.
  • Format des pointes : 96 cônes
  • Plage volumique du cône : jusqu’à 250 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    • Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
    • non-stériles ou stériles
    • Surface Axygen Maxymum Recovery
  • Compatibilité :
    • Plateforme automatisée de manipulation de liquides Bravo
    • Station de pipetage pour manipulation verticale de liquides VPrep™
    • MGISP-960
    • MGISP-100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Format Rack, 96
Type de pointe Étalon
Quantité 96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
À utiliser avec (équipement) Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station