Learn More
SPEX™ Plaque de microtitration à 96 puits avec puits carrés
Code produit. 13571170 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
96 x 2,4 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13571170
Marque: SPEX™ 2200
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Plaque de microtitration à 96 puits SPEX™ est dotée de puits carrés qui offrent une plus grande capacité que les plaques à puits ronds.
  • Les puits carrés offrent une plus grande capacité utile que les plaques de microtitration à puits ronds typiques
  • Testée minutieusement avec divers échantillons, résistance à la perforation par des matériaux de broyage prouvée
  • Codes alphanumériques pour l’identification des puits
  • Construction en polypropylène durable
  • Traitez 192 échantillons à la fois en utilisant deux plaques de microtitration avec l’ensemble de pinces standard
  • Traitez 384 échantillons à la fois en utilisant quatre plaques de microtitration dans l’ensemble de pinces à grande capacité
  • Plaque de microtitration à puits profonds, format 96 puits
  • Chaque puits carré a un volume de 2,4 ml et un volume utile de 2,0 ml
  • Pour l’utiliser, il suffit de remplir chaque puits avec l’échantillon, la solution (le cas échéant) et le matériel de broyage puis de sceller la plaque avec un 2201 tapis de scellage
  • Placez jusqu’à six plaques de microtitration dans le Geno / Grinder™ pour une homogénéisation tissulaire et une lyse cellulaire à haut débit
Spécification
Type de produit Plaque 96 puits
Capacité (métrique) 96 x 2,4 ml