Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
GREENER_CHOICE
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
Marque:  Eppendorf™ 0030129580
190.94 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15891525
Quantité Prix
1 204.00€ / 25 pièces
5 188.34€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Taux de récupération maximum pour des résultats de dosage améliorés
  • Disponible avec code-barres (sur demande)
  • Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
  • Cadre en polycarbonate d’une solidité exceptionnelle et résistant à la torsion
  • Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent également le risque de contamination croisée
  • Certifié exempt d’ADN, d’ADNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (usage en PCR), par lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
Pour un usage en PCR
Étalon
8 x 12
Plaques
Bleu
PCR Plate
Polypropylène, Polycarbonate
96
V
Oui
25
Pour un usage en PCR
Oui
Faible liaison d’ADN
Oui
Avec couvercle
Autoclavables
Eppendorf™
Oui
À jupe
150 μl
Non stérile
PCR en temps réel
2250 x g
Oui
25/boîte
Incolore