Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
Sans jupe
Sans jupe, divisibles, profil bas
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR compactes
Plaques PCR divisibles
Plaques PCR pour la microbiologie
Qualité ADN médico-légale
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel
Emballage individuel sous blister
Dimensione della confezione:
10 pièces
20 pièces
Descrizione
- Divisibles en 4 segments de 24 puits chacun
- Adaptées à la plupart des thermocycleurs
- Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Disponibles avec des puits standard (250 μl) ou à profil bas (150 μl)
- Divisibles en 4 segments de 24 puits chacun pour empêcher les déchets et économiser de l’argent
- Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Specifica
Specifica
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, Dnase ou RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 5 sachets x 4 plaques |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Plaques PCR divisibles |
| Type de jupe | Sans jupe, divisibles, profil bas |
| Matériau | PC |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto