Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Type de jupe:
Sans jupe
Sans jupe, divisibles, profil bas
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR compactes
Plaques PCR divisibles
Plaques PCR pour la microbiologie
Qualité ADN médico-légale
Conditionnement:
5 sachets x 4 plaques
Emballage individuel
Emballage individuel sous blister
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Combine un cadre en PC et des puits en PP pour des performances optimales
- Les puits en polypropylène à paroi fine offrent un transfert thermique optimal à l’échantillon
- Cadre en polycarbonate solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Bords de puits surélevés pour une étanchéité efficace
- Exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
- Idéal pour PCR quantitative en temps réel
Applications
- PCR standard
- PCR en temps réel
- PCR à haut rendement
- Manipulation des échantillons en petit volume
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Qualité ADN médico-légale |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | Cadre en polycarbonate, Puits en polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 150 μl |
| Afficher plus |