Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à jupe pleine 96 puits twin.tec™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Transparent
Transparent
Conditionnement:
300 pièces
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre de puits | 96 |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour les techniques de PCR |
| Stabilité thermique max. | 121°C |