Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en U à 96 puits
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond noir
Blanc, Fond transparent
Gris, Fond blanc
Noir
Quantité:
240/boîte
80/Paquet
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Description
- Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
- Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
- Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
- Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
- g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
- Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
- Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
- Autoclavable (121° C, 20 min)
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Gris, Fond blanc |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Rond |
| Exempt de DNase | Oui |
| À utiliser avec (application) | Pour les techniques de PCR |
| Afficher plus |