Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en U à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10743424 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Fond noir
Blanc, Fond transparent
Gris, Fond blanc
Noir
Quantité:
240/boîte
80/Paquet
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Code produit. 10743424
Marque: Eppendorf™ 0030601807
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipeter, contrôler et récupérer les échantillons avec cette microplaque en polypropylène. Les microplaques PCR à fond en U à 96 puits Eppendorf™ sont idéales pour les dosages nécessitant une résistance élevée aux températures ou solvants.
  • Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
  • Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
  • Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
  • Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
  • g-Safe™ : stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
  • Le polypropylène garantit une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabrication sans agents glissant, plastifiants ou biocides – matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavable (121° C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Analyse protéique quantitative
Array 8 x 12
Couleur Blanc, Fond noir
Matériau PP
Nbre de puits 96
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour les techniques de PCR
Stabilité thermique max. 121°C
Quantité 80/boîte