Learn More
Eppendorf™ Microplaques PCR à fond en V à 96 puits
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanche, fond transparent, Clear Bottom
Blanches, à fond noir, Black Bottom
Gris, fond blanc, White Bottom
Quantité:
240/boîte
80/boîte
Conditionnement:
240 pièces
80 pièces
Spécification
Spécification
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Analyse protéique quantitative |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanche, fond transparent, Clear Bottom |
| Type de produit | Microplaque PCR à 96 puits |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | V |
| Exempt de DNase | Oui |
| Afficher plus |