Learn More
uvex Protection faciale Pheos 9790
Code produit 17299211 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17299211 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17299211 Fournisseur uvex Code fournisseur 9790211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.77€
    81.33€ / 1 pièces
    Économisez 11.44€
    12% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Les protections faciales sont fournies entièrement pré-assemblées, les rendant prêtes pour une utilisation immédiate. Une visière en PC robuste est dotée d’un revêtement Supravision Excellence, de positions de verrouillage variables empêchant la fatigue d
  • Le multisystème de protection faciale entièrement pré-assemblé est fourni prêt pour une utilisation immédiate
  • Visière en PC avec revêtement Supravision Excellence et positions de verrouillage variables
  • Le mécanisme à ressort garantit la bonne position du centre de gravité pour encourager une posture naturelle et éviter la fatigue du cou
  • Les systèmes d’ajustement de la largeur à une main garantissent un ajustement confortable et individualisé
  • Certifié pour les zones d’application 3 (liquides) et 9 (métaux fondus et solides chauds)
  • Protection UV 400 fiable
Revêtement Supravision Excellence
  • À l’intérieur : Antibuée
  • Extérieur : Résistant aux produits chimiques, résistant aux rayures
  • Facile à nettoyer, moins sensible aux salissures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Supravision Excellence
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Noir
Certifications / conformité (Europe) EN 166-2001, EN 170-2002
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Protection faciale
Modèle Pheos 9790
Dimensions 52 à 64 cm
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400