Learn More
uvex Verre de visière de rechange 9906 Pheos SLB2
Code produit 17230282 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
SLB2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17230282 SLB2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17230282 Fournisseur uvex Code fournisseur 9906017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.10€
    62.12€ / 1 pièces
    Économisez 21.98€
    26% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Le verre de rechange pour visière pour casques de sécurité de la série pheos est compatible avec le modèle 9906.002 (bras à levier mécanique) ou le modèle 9906.003 (prises magnétiques autobloquantes).
  • Verre de rechange pour pheos uvex modèle 9906.002 (bras à levier mécanique) ou modèle 9906.003 (prises magnétiques autobloquantes)
  • Écran facial léger et robuste pour casque de sécurité industriel uvex pheos ES-WR / BS-WR et uvex pheos alpine (adaptateur de visière 9790.067 requis)
  • Étiquetage : 2C-1,2 W1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
  • Est doté d’un revêtement supravision excellence
  • Éclat d’arc électrique classe 2 avec protection du menton
Revêtement Supravision Excellence
  • À l’intérieur : Antibuée
  • Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
  • Facile à nettoyer et moins sensible aux salissures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
À utiliser avec (équipement) Pheos 9906.002, 9906.003
Comprend Protection du menton
Teinte de la lentille Bleu
Matériau Polycarbonate