Learn More
Uvex™ Visières en PC Pheos SLB1 9906
Code produit 17270272 Tous les produits Uvex Produits
Change view
Click to view available options
Type de montage:
Leviers mécaniques
Système de verrouillage magnétique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de montage unitSize
17270272 Leviers mécaniques 1 pièce
17280272 Système de verrouillage magnétique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17270272 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9906005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les visières sont traitées avec un revêtement Supravision Excellence pour la protection anti-buée et anti-rayures. Certifiées conformément à la norme GS-ET 29 comme visières de classe 1 pour la protection contre les arcs électriques (4 kA).
  • Le système de verrouillage magnétique est extrêmement facile à fixer à la visière
  • Le système articulaire  ergonomique  est confortable à porter, même pendant de longues périodes.
  • Certifiés  conformément à la norme GS-ET 29 comme visières de classe 1 pour la protection contre les arcs électriques (4 kA)
  • Étiquetage :  W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Monture), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (Lentille)
  • Compatible uniquement avec les casques Pheos E-S-WR
  • Le verre peut être changé
  • Casque vendu séparément
Revêtement Supravision Excellence
  • Intérieur : Anti-buée
  • Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
  • Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166:2001, EN 170:2002
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Casques de sécurité Pheos E-S-WR
Teinte de la lentille Transparent
Matériau Polycarbonate
Modèle Pheos SLB1 9906
Type de montage Leviers mécaniques
Type de produit Visor
Intensité des arcs électriques Classe 1