Description
- Le système de verrouillage magnétique est extrêmement facile à fixer à la visière
- Le système articulaire ergonomique est confortable à porter, même pendant de longues périodes.
- Certifié conformément à la norme GS-ET 29 comme visières de classe 2 pour la protection contre les arcs électriques (7 kA)
- Étiquetage : W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Monture), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lentille)
- Compatible uniquement avec les casques Pheos E-S-WR
- Le verre peut être changé
- Casque vendu séparément
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Anti-buée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Casques de sécurité Pheos E-S-WR |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Modèle | Pheos SLB2 9906 |
| Type de montage | Système de verrouillage magnétique |
| Type de produit | Visor |
| Intensité des arcs électriques | Classe 2 |