Learn More
uvex Liquide de nettoyage 9972
Code produit 17250292 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17250292 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17250292 Fournisseur uvex Code fournisseur 9972101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.75€
    8.80€ / 1 pièces
    Économisez 1.95€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Nettoyant efficace pour une utilisation avec toutes les lunettes de sécurité Uvex™
  • Conditionnés dans un flacon rond de 500 ml
  • Convient à une utilisation avec tous les verres de visualisation
  • Non compatible avec la station de nettoyage 9970005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Liquide de nettoyage
À utiliser avec (équipement) Verre de visualisation Uvex™
Quantité 500 ml
Jetable Réutilisable