Learn More
9-alpha-fluoro-prednisolone 17-butyrate-21-acétate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate |
| Noms d’analytes ou de composants | 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C27 H35 F O7 |
| Synonyme | 6-desfluoro Difluprednate |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H35FO7/c1-5-6-23(33)35-26(22(32)15-34-16(2)29)12-10-19-20-8-7-17-13-18(30)9-11-24(17,3)27(20,28)21(31)14-25(19,26)4/h9,11,13,19-21,31H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24-,25-,26+,27-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-17-(2-acétoxyacétyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] butanoate |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Show More |