Learn More
9H-Thioxanthène, Mikromol™
Description
9H-Thioxanthène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thioxanthene |
| CAS | 261-31-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thioxanthene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H10 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2 |
| SMILES | C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 9H-thioxanthène |
| Afficher plus |