Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 9mm
Code produit. 15286583
Click to view available options
Septum:
PTFE bleu / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / caoutchouc
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15286583
Marque: Thermo Scientific™ C5000182W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Les kits pratiques de flacons ambrés de 9 mm Thermo Scientific™ (assemblés) permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Le kit est conditionné dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Description Kit AVCS assemblé
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Caoutchouc
Pré-fendu No
Septum PTFE / caoutchouc
Comprend Flacon : C4000-2W, bouchon : C5000-51B
Nb par paquet 100
Gamme de produits Surestop
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique AVCS de flacons à vis assemblés
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm