Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Code produit. 11911563
Click to view available options
Volume (métrique):
325 μl
375 μl
400 μl
500 μl
Matériau:
Insert en plastique moulé
Polypropylène
Verre
Type de base:
Conique
Conique, silanisé
Fond plat
Fond plat, silanisé
Point de précision
Point tiré
Type d’insert:
Insert MicroSert
Insert MicroSert, silanisé
Insert Polyspring
Insert Polyspring, silanisé
Insert de 300 μl
Insert de 300 μl Silanisé
Insert de 350 μl
Insert de point de précision
Insert gradué
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 11911563
Marque: Thermo Scientific™ C4010627L
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
  • Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
  • flacons à ouverture large Target LoVial
  • flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
  • flacons Target DP™
  • flacons à ouverture large Target
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert de 350 µl
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 400 μl
Type d’insert Insert de 350 μl
Modèle Pointe formée de précision, repose sur le fond du flacon
Volume (métrique) résiduel < 4 μl
Type de base Point tiré
Volume (métrique) total 400 μl
Hauteur (métrique) 31 mm
Quantité 100
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Insert pour flacons d’échantillonnage automatique
Volume (Metric) Usable 350 μl
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir de 11 mm National