Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Code produit. 12423668
Click to view available options
Volume (métrique):
325 μl
375 μl
400 μl
500 μl
Matériau:
Insert en plastique moulé
Polypropylène
Verre
Type de base:
Conique
Conique, silanisé
Fond plat
Fond plat, silanisé
Point de précision
Point tiré
Type d’insert:
Insert MicroSert
Insert MicroSert, silanisé
Insert Polyspring
Insert Polyspring, silanisé
Insert de 300 μl
Insert de 300 μl Silanisé
Insert de 350 μl
Insert de point de précision
Insert gradué
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 12423668
Marque: Thermo Scientific™ C4010629P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
  • Polypropylène
  • Base conique
  • Marques de graduation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert de 300 µl, marques de graduation
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 325 μl
Graduée Oui
Type d’insert Insert gradué
Volume (métrique) résiduel < 2 μl
Type de base Conique
Volume (métrique) total 325 µl
Hauteur (métrique) 30 mm
Quantité 100
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Échantillonneur automatique
Volume (Metric) Usable 250 μl
À utiliser avec (équipement) Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm