Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Description
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
- flacons à ouverture large Target LoVial
- flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
- flacons Target DP™
- flacons à ouverture large Target
Spécification
Spécification
| Description | Insert 300 µl, silanisé |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 375 μl |
| Type d’insert | Insert de 300 μl Silanisé |
| Modèle | L’insert repose sur le fond du flacon |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Type de base | Conique, silanisé |
| Afficher plus |