Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Description
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
- flacons à ouverture large Target LoVial
- flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
- flacons Target DP™
- flacons à ouverture large Target
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Insert MicroSert 400 µl |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Insert en plastique moulé |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| Type d’insert | Insert MicroSert |
| Volume (métrique) résiduel | < 25 μl |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 500 µl |
| Mehr anzeigen |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.