Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Ces inserts en verre transparent ou en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm HPLC et GC sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 160 μl et 3,5 ml.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
- flacons à ouverture large Target LoVial
- flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
- flacons Target DP™
- flacons à ouverture large Target
Spécification
Spécification
| Description | Insert de 350 µl |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 400 μl |
| Type d’insert | Insert de 350 μl |
| Modèle | Pointe formée de précision, repose sur le fond du flacon |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Type de base | Point tiré |
| Afficher plus |