Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 9 mm
Code produit. p-6062319
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Blanc, Rouge
Bleu, Rouge, Blanc
Bleu, Transparent
Bleu, naturel, transparent, Natural, Clear
Blue, Bleu
Gris, Rouge, Blanc
Gris, rouge, blanc, Red, White
Noir, Rouge, Blanc
Noir, rouge, blanc, Red, White
Rose
Rose, Rouge, Blanc
Rose, transparent, Clear
Transparent
Septum:
Disque plein en PTFE avec bague d’étanchéité en silicone
Disque plein en aluminium avec bague d’étanchéité en silicone
Encollé PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu
Encollé en PTFE/silicone, pré-fendu
PTFE naturel / silicone transparent collé
PTFE rouge / Silicone blanc encollé
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Polypropylène
Sans septum
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge, pré-fendu en Y
Matériau:
Aluminium, Silicone, Polypropylène
PP
PTFE, Silicone, Polypropylène
PTFE, Silicone, Polypropylène
PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene
Polypropylène
Polypropylène
Sans septum
Type:
Bouchon avec opercule, orifice de 6 mm
Bouchon à vis
Vis
Vis avec opercule
À vis
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 13131763
Marque: Thermo Scientific™ 60180673
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. Ces bouchons à vis 9 mm avec AVCS intégré offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois.
Permettent d’éviter la brisure des septa et le serrage insuffisant ou excessif des vis. La technologie de système de fermeture de flacon avancé (AVCS) est intégrée aux septa et bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 9 mm Thermo Scientific™, qui offrent une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. D’un seul tour, ils offrent une insertion et un retrait faciles, et sont une alternative économique aux bouchons avec septa greffés. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Le pré-assemblage des bouchons et septa permet de minimiser la contamination pendant la manipulation.
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP
  • Se mettent et se retirent facilement en un demi-tour seulement
  • Les bouchons liés sont dotés d’un septum en PTFE / silicone collé électrolytiquement dans le bouchon, ce qui réduit la pression sur les septa lorsqu’ils sont utilisés avec des aiguilles à pointe émoussée sur des échantillonneurs automatiques haute vitesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Natural/Clear
Description 9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Couleur Rose, transparent, Clear
Matériau PTFE, silicone, polypropylène, Silicone, Polypropylene
Volume (métrique) 2 mL
Septum PTFE naturel / silicone transparent collé
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1.2 mm
Type Bouchon à vis
Taille du bouchon 9 mm
À utiliser avec (équipement) 9 mm Screw Thread Vials