Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés à ouverture large certifiés 9 mm
Code produit. 11951543
Click to view available options
Description:
2 ml ; flacon ambré ; avec septa/capuchon de 9 mm en PTFE/silicone pré-fendu
2 ml ambré I-D ; septum encollé en PTFE/silicone ; bouchon noir
Kit assemblé, flacon à vis certifié de 2 ml avec large ouverture de 9 mm
Kit pratique, flacon SureStop certifié de 2 ml avec large ouverture de 9 mm
Kit pratique, flacon à vis certifié de 2 ml à ouverture large de 9 mm
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml, silanisé
Verre transparent certifié Target DP 2 ml, verre ambré I-D, filetage 9 mm
Septum:
Encollé en PTFE / silicone
PTFE bleu / silicone blanc
PTFE rouge / Silicone blanc encollé
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc collé
PTFE transparent / silicone transparent collé
PTFE / caoutchouc
PTFE / silice
PTFE / silicone
Couleur de bouchon:
Bleu
Gris
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11951543
Marque: Thermo Scientific™ CERT400075W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC-MS et GC-MS. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis certifiés MS en verre ambré à ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Verre transparent certifié Target DP 2 ml, verre ambré I-D, filetage 9 mm
Couleur Amber
Matériau Glass, PTFE, Silicone
Volume (métrique) 2 mL
Septum PTFE / silicone
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Bonded PTFE, Silicone
Type de bouchon Screw Cap
Taille du bouchon 9-425
Marking Spot Oui