Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 9mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Éliminez presque totalement l’enfoncement des septa et améliorez le scellage avec des flacons intégrant le système innovant de fermeture de flacon avancé (AVCS).
Supprimez pratiquement l’enfoncement de tous les septa et améliorez l’étanchéité. Les flacons à vis en verre transparent 9 mm Thermo Scientific™ mesurent 12 x 32 mm et intègrent le système de fermeture de flacon avancé (AVCS). Non seulement cette innovation empêche la brisure des septa, mais elle fournit un point d’arrêt pour le couvercle, pour éviter le serrage insuffisant ou excessif des vis. Elle offre une étanchéité optimale et uniforme à chaque fois. Les flacons sont fabriqués à partir de verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et respectent toutes les normes de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Flacons à ouverture large 9mm
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Remplissage facile des flacons grâce à l’ouverture large du col ; requiert des micro-inserts de 6 mm de diamètre
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Inserts MicroSeal
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Bénéficiez des performances et de l’étanchéité d’un flacon à sertir
- La conception de la butée du flacon intègre un point d’arrêt définitif dans la finition du flacon
- Supprime toute subjectivité pour obtenir une compression d’étanchéité optimale lors de la fermeture d’un flacon
- Empêche tout serrage insuffisant ou excessif des bouchons
- Permet de bénéficier d’une étanchéité optimale à chaque fois
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandé pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Spécification
| Description | Flacon MacroVial à insert intégré de 350 µl, verre transparent |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 9 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 475 μl |
| Type d’insert | Insert intégré de 350 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 2 μl |
| Volume (métrique) de travail | 350 μl |
| Afficher plus |