Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
136.00€ - 186.22€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
Nb par paquet | 100 |
Marking Spot | Oui |
Code produit | Marque | Description | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur de bouchon | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12673595
|
Thermo Scientific™
MSCERT4015-136W |
Kit assemblé, flacon à vis 13-425 de 4 ml | Noir | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
186.22€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15240399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-41W |
Kit pratique, flacon à vis SureStop de 9 mm, 2 ml avec bouchon AVCS | Bleu | Silicone bleu / PTFE | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15230399
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-35W |
Kit pratique, flacon à vis SureStop de 9 mm, 2 ml avec bouchon AVCS | Bleu | Silicone bleu / PTFE | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15338046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-72LV |
Kit pratique, flacon à vis certifié de 9 mm, insert intégré de 350 μl | Noir | PTFE rouge / Silicone blanc encollé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Utilisez les flacons propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et vos applications chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Thermo Scientific™ de 9 mm sont entièrement testés par lots par plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), les flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons à ouverture large de 9 mm et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés- 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Ambré | |
Verre, PTFE, Silicone | |
100 | |