Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents certifiés MS de 9 mm
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons à vis certifiés en verre transparent de 9 mm Thermo Scientific™ National sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
- 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Couleur (joint) | Transparent |
| Description | Kit assemblé, flacon à vis 13-425 de 4 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Septum | PTFE transparent / silicone transparent collé |
| Nb par paquet | 100 |
| Volume (métrique) total | 4 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |