Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés à ouverture large de 9 mm
Code produit. 10702547 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
2 ml, verre transparent avec étiquette d’identification, avec septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
2 ml, verre transparent avec étiquette d’identification, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
2 ml, verre transparent avec étiquette d’identification, septum en PTFE rouge / silicone blanc
2 ml, verre transparent avec étiquette d’identification, septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
2 ml, verre transparent, avec septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
2 ml, verre transparent, septum en PTFE rouge / silicone blanc
Kit IS AVCS, pour échantillonneur automatique GC Thermo
Kit IS AVCS, pour échantillonneur automatique LC Agilent
Kit IS AVCS, pour échantillonneur automatique LC Varian
Kit IS AVCS, pour échantillonneur automatique LC Waters Alliance™
Kit IS SureStop, classe GOLD, pour échantillonneur automatique GC Thermo
Kit IS, pour échantillonneur automatique LC PerkinElmer
Kit pratique
Kit pratique 9 mm, flacon transparent, PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Kit pratique AVCS
Kit pratique AVCS, flacon transparent de récupération totale, avec bouchon noir en silicone / PTFE collé
Kit pratique AVCS, pour échantillonneur automatique GC Varian
Kit pratique SureStop, classe GOLD
Kit pratique de 9 mm Kit pratique, flacons transparents, PTFE rouge / silicone blanc
Kit pratique, flacon à vis de filetage court à ouverture large
Ouverture large de 9 mm, avec étiquette d’identification, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Système Waters Alliance, flacon à vis de 2 ml avec joint en silicone greffé blanc/PTFE rouge
Verre transparent I-D ; PTFE/Silicone collé, septum pré-fendu
Verre transparent avec étiquette d’identification, bouchon DP bleu avec septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Verre transparent avec étiquette d’identification, bouchon DP bleu avec septum en PTFE rouge / silicone blanc
Verre transparent avec étiquette d’identification, bouchon DP bleu avec septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Verre transparent, bouchon DP bleu avec septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
Verre transparent, bouchon DP bleu avec septum en PTFE rouge / silicone blanc
Verre transparent, bouchon DP bleu avec septum pré-fendu en PTFE rouge / silicone blanc
Matériau:
Verre
Verre, Caoutchouc
Verre, PTFE, Caoutchouc
Verre, PTFE, Silicone
Verre, Silicone
Marking Spot:
Non
Oui
Comprend:
Flacon : 2-SVW, bouchon : 9-SCK(B)-8RT1
Flacon : 2-SVW, bouchon : 9-SCK(B)-ST1
Flacon : 2-SVW, bouchon : 9-SCK(B)-ST101
Flacon : 2-SVW, bouchon : 9-SCK(G)-ST1X
Flacon : 2-SVWGK, bouchon : 9-SCK(B)-8RT1
Flacon : 2-SVWGK, bouchon : 9-SCK(B)-ST1
Flacon : 2-SVWGK, bouchon : 9-SCK(B)-ST101
Flacon : 60180-509, bouchon : 60180-516
Flacon : 60180-723, bouchon : 60180-671
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-51B
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-53B
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-54B
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-54P
Flacon : C4000-1, bouchon : C5000-55B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-51B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-53B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-53R
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-54A
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-54B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-55B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-57B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-64B
Flacon : C4000-1W, bouchon : C5000-75C
Flacon : C4000-LV1, bouchon : C5000-55B
Flacon : C5000-1, bouchon : C5000-51B
Flacon : C5000-1, bouchon : C5000-54B
Flacon : C5000-1W, bouchon : C5000-51B
Flacon : C5000-1W, bouchon : C5000-53B
Flacon : C5000-1W, bouchon : C5000-54B
Flacon : C5000-1W, bouchon : C5000-55B
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10702547
Marque: Thermo Scientific™ 60180599
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents Thermo Scientific™ à ouverture large, 9 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Caractéristiques des bouchons de flacons de 9 mm Target DP (inclus dans les kits) :
  • L’enfoncement des septa est quasiment éliminé grâce à l’amélioration de la géométrie intérieure sans nécessiter de greffage
  • Meilleure capacité d’étanchéité
  • La technologie AVCS offre la possibilité de choisir le meilleur septum pour votre instrument et vos applications
  • Alternative rentable aux solutions actuelles pour résoudre les problèmes d’enfoncement (septa greffés)
  • Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une meilleure manipulation même avec des gants mal ajustés
  • Les bords rugueux ont été éliminés, ce qui rend l’utilisation plus facile et plus agréable tout en améliorant le fonctionnement de l’échantillonneur automatique
Bouchon à ouverture large 9 mm National Target DP 9 mm série C5000
Grâce à la technologie AVCS, les bouchons à ouverture large de la série C5000 augmentent la zone d’injection disponible de plus de 7 %, ce qui permet une plus grande surface de pénétration de l’aiguille d’injection.
Bouchon à membrane intégrale 9 mm National Target DP série C5000
Outre la technologie AVCS, les bouchons de la série C5000 offrent un environnement de manipulation d’échantillons sans halogène et sans caoutchouc pour les applications HPLC ou les applications pour lesquelles les silicones et les septa en caoutchouc ne conviennent pas.
Bouchon solide 9 mm National Target DP série C5000
La technologie AVCS fournit une protection maximale des échantillons pendant leur stockage à long terme. Le couvercle de protection empêche la perforation accidentelle du septum et la perte des échantillons qui en résulte. Peut être stocké jusqu’à -80°F.
Informations de commande :
Tous les produits en quantité de 100 par boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Description Kit pratique, flacon à vis de filetage court à ouverture large
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre
Pré-fendu No
Septum PTFE / silicone
Comprend Flacon : 60180-509, bouchon : 60180-516
Nb par paquet 100
Gamme de produits Surestop
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm