Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 9mm
Beschreibung
Les flacons à vis en plastique 9 mm sont fabriqués en polypropylène testé par GC. Ils sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Optez pour une alternative économique au verre pour certaines applications avec les flacons à vis en plastique 9 mm Thermo Scientific™. Ils sont fabriqués en polypropylène de haute qualité, testé par GC. Les flacons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu, l’utilisation de plastiques peut être préférable aux flacons en verre conventionnels. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Ils peuvent être à privilégier lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu
Résistant aux produits chimiques
La matière plastique à choisir lors du stockage d’échantillons liquides dans des mélanges aqueux/organiques en raison de sa large compatibilité chimique avec les alcools, l’acétonitrile et d’autres solvants HPLC courants
Résiste à des températures comprises entre -80°C et +121°C
Alternative économique par rapport au verre
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandés pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Flacons National Target DP |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 9 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 2,0 ml |
| Volume (métrique) résiduel | < 170 μl |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 2 ml |
| Mehr anzeigen |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.