Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, trou central
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™
409.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Bouchon à filetage court | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Silicone/PTFE | |
Rouge, Blanc, Bleu | |
PP | |
1000 | |
Bouchon à vis |