Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, jaune, trou central
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
140.00€ - 611.00€
Spécification
Description | Bouchon à filetage court |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11854850
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Jaune, Yellow | 1 mm |
193.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11834840
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Jaune | 1 mm |
349.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11824840
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Jaune | 1 mm |
386.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11884840
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Jaune | 1 mm |
611.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11844840
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Jaune, Yellow | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16318357
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | Bleu | 0,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Élimination du risque d’enfoncement des septa
- Meilleure capacité d’étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications
- Ergonomie optimisée, texture fine et espacement régulier des stries pour une prise en main optimale
- Se mettent et se retirent facilement en un tour seulement
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les bouchons se présentent sous la forme de bouchons à sertir ou à clipser pour assurer la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques robotisés
Spécification
Bouchon à filetage court | |
PP | |
Bouchon à vis |
9 mm | |
GC, HPLC |