Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court 9 mm, à ouverture large, ambré
Code produit. 10145714 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,34 ml
1,85 ml
1.85 ml
Couleur:
Ambré
Transparents
Marking Spot:
Non
Oui
Type de base:
Fond plat
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10145714
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
  • 9 mm
  • Filetage court
  • Verre
  • Large ouverture
  • Ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon fixé
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,34 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot Filetage court
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type 1ère classe hydrolytique
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Oui