Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Bleu
Transparent
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / TEF |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |