missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-381393, MedChemExpress

Code produit. 16434868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16434868

Marque: Medchem Express HY116941

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).

A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).

Spécification

Nom chimique ou matériau A-381393
Forme physique Solid
CAS 726174-00-1
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 51.67 mg/mL (161.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)N2CCN(CC2)CC3=NC4=CC=CC=C4N3
Poids moléculaire (g/mol) 320.43
Poids de la formule 320.43
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis