Learn More
A-381393, MedChemExpress
Code produit. 16471117
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16471117
Marque: Medchem Express HY116941
MedChemExpress A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).
A-381393 is a potent, selective, brain penetrate dopamine D4 receptor antagonist, with Kis of 1.5, 1.9 and 1.6 nM for human dopamine D4.4, D4.2, and D4.7 receptor, respectively, >2700-fold selectivity over D1, D2, D3 and D5 dopamine receptors. A-381393 shows moderate affinity for 5-HT2A (Ki, 370 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau A-381393
Forme physique Solid
CAS 726174-00-1
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 51.67 mg/mL (161.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)N2CCN(CC2)CC3=NC4=CC=CC=C4N3
Poids moléculaire (g/mol) 320.43
Poids de la formule 320.43
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.