Learn More
A-385358, MedChemExpress
Code produit. 16456968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16456968
Marque: Medchem Express HY16014
MedChemExpress A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
A-385358 is a selective inhibitor of Bcl-XL with Kis of 0.80 and 67 nM for Bcl-XL and Bcl-2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau A-385358
CAS 406228-55-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H41N5O5S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (78.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NS(=O)(C1=CC=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN(C)C)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCC(C)(C)CC4)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 639.83
Poids de la formule 639.83
Pourcentage de pureté 98.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.