Learn More
A-867744, MedChemExpress
Code produit. 16444998
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444998
Marque: Medchem Express HY12149
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau A-867744
CAS 1000279-69-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19ClN2O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 402.89
Poids de la formule 402.89
Pourcentage de pureté 95.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.