Learn More
Elma™ Nettoyant concentré A10
Code produit. p-8001747
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
Code produit. 11832681
Marque: Elma™ 8000182
Offre un haut pouvoir nettoyant pour le matériel de laboratoire et les instruments médicaux. Le nettoyant concentré Elma™ A10 est un nettoyant non mousseux fortement alcalin pour le nettoyage par immersion et aspersion.
  • Convient aux instruments de laboratoire en verre, porcelaine, céramique, plastique et métaux (vérifiez l’aluminium, le magnésium et les alliages de métaux légers avant l’application)
  • Élimine les émulsions, les graisses et les graisses, la poussière, la graisse de verre, les résidus résinifiés, les marqueurs, les étiquettes, les savons à chaux et les dépôts de chaux
Spécification
Type de produit Nettoyant Lab Clean A10
pH 11,3
Certifications/Conformité Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1719
Composition Surfactants amphotères 5 à 15 %, surfactants non ioniques 5 à 15 %, phosphates <5 %, polycarboxylates
Concentration Unité à ultrasons 1 à 2 %, lave-vaisselle 0,5 à 1 %
Type de conteneur Flacon
Contenu et stockage 5°C à 30°C
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier
Volume (métrique) 10 L
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.