Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs réfrigérés ARCTIC A10
Code produit. p-4527462 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Débit:
17 L/min.
20 L/min
Type de contrôleur:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tension:
230 V
230V
Fréquence:
50 Hz
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11630871
Marque: Thermo Scientific™ 1535101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs de bain réfrigéré A10 garantissent un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 6 litres.
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ A10 fournissent un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 6 litres.Les bains-marie à circulation puissants équipés d'un réservoir en acier inoxydable peuvent être configurés avec le contrôleur qui correspond le mieux aux plages de circulation et aux plages de températures de votre application.
Les pompes foulantes / aspirantes en option et le dispositif de contrôle numérique sophistiqué vous permettent de garantir la précision et la reproductibilité. Choisissez parmi les contrôleurs STANDARD, ADVANCED ou PREMIUM afin de créer la solution parfaite pour votre application.
  • La fonctionnalité d’économie d’énergie limite la consommation d’électricité : surveillance étroite de la capacité de refroidissement en fonction des besoins de l’application
  • Les petits circulateurs réfrigérés sont optimisés pour utiliser le moins d’espace possible et faire le moins de bruit possible
  • Bains solides en acier inoxydable
  • Le contrôleur peut être orienté à 90° sur n’importe quel côté du bain, pour une visualisation optimale
  • Ensemble de circulation externe inclus pour le raccordement aux tuyaux M16×1, 0,25 NPT mâle, 9,5 mm (0,375 po) D.E.
  • Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués avec une réfrigération complète et aucune détérioration de l’appareil
  • Orifice de vidange à l’avant
  • Poignées intégrées
  • Réfrigérant sans CFC
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) et couvercle de bain
Recommandé dans les cas suivants :
  • Étalonnage
  • Bioréacteurs
  • Évaporateurs rotatifs
  • Condenseurs
  • Tests d’échantillons / de matériaux
  • Préparation d’échantillons / de matériaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,58 gal
Type de contrôleur SC150
Capacité (métrique) 6 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Communications RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analogiques
Puissance de refroidissement 240w
Débit 17 L/min.
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures -10°C à +100°C
Pression max. 300 mbar/4,35 psi
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,02°C
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 8,7 x 24,9 in (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (impériale) intérieure 4,9 in
Longueur (métrique) 41,4 cm
Longueur (métrique) intérieure 12,4 cm
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (impériale) intérieure 5,4 in
Largeur (métrique) 22 cm
Largeur (métrique) intérieure 13,7 cm
Hauteur (impériale) 24,9 in
Hauteur (métrique) 63,2 cm
Profondeur (impériale) intérieure 5,9 in
Profondeur (métrique) intérieure 15 cm
Poids (impériale) 60,6 lb
Poids (métrique) 27,5 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz