Learn More
KleenGuard™ Combinaisons de protection contre les liquides et les particules A40
Description
- De couleur blanche
- À usage unique, jetables
- Sans silicone et antistatique
- Capuchon conçu spécialement pour s’adapter à un appareil respiratoire
- Permet de réduire la contamination dans des zones critiques et à faible peluchage
- Fermeture à glissière pleine longueur, coutures surjetées et tissu à double couche
- Idéale pour une protection contre les particules larges, les poussières radioactives et les éclaboussures de produits chimiques
- Appropriée pour les applications dans les domaines pharmaceutiques, de la fabrication, du service public, de l’électronique, de l’agriculture et de peinture par pulvérisation.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons universelles |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | KleenGuard™ |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |