Learn More
Carbolite™ Four à chambre AAF, grand volume
Code produit. 12059792
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
235 x 196 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12059792
Marque: Carbolite™ AAF1118230SN+&02301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu spécifiquement pour fournir des conditions d’incinération optimales afin d’assurer une combustion complète de l’échantillon. Four à chambre Carbolite™ AAF, grand volume idéal pour les laboratoires où l’incinération alterne avec d’autres travaux de traitement thermique.
  • Tous les avantages de la conception AAF et une température de fonctionnement maximale de 1100 °C.
  • Rampe simple au point de consigne et minuterie Carbolite Gero 301
  • Système de rack à deux niveaux doublant la capacité d’échantillonnage
  • Plateaux d’échantillonnage et poignée de chargement autorisant un grand nombre d’échantillons
  • Idéal pour l’incinération d’aliments, de plastiques, de charbon et d’autres matières hydrocarbonés
  • Préchauffage de l’air avant son entrée dans la chambre
  • Protection des éléments contre l’accumulation de carbone ou les atmosphères corrosives par des carreaux en carbure de silicium
  • Chauffage sur 2 côtés
  • Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
Spécification
Description Heat-up time: 70min.
Capacité (métrique) 18 L
max. (métrique) 1100°C
Type Ashing Furnace
Comprend Contrôleur de température
Dimensions (P x l x H) intérieures 235 x 196 x 400 mm
Hauteur (métrique) 705 mm
Poids (métrique) 70 kg
Puissance 7080 w max., 3500 w holding