Learn More
AB-423, MedChemExpress
Code produit. 16495426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495426
Marque: Medchem Express HY112142
MedChemExpress AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau AB-423
CAS 1572510-80-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H17F3N2O3S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F
Poids moléculaire (g/mol) 386.39
Poids de la formule 386.39
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.