Learn More
Cytiva Kit de tampons Ab
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
Kit complet
Description
Includes
Tampon de liaison (solution mère 10X), 50 ml ; tampon d’élution (solution mère 10X), 15 ml ; tampon de neutralisation, 25 ml
pulliÉlimine la préparation de tampon fastidieuse/liliProtocoles optimisés pour les colonnes Ab SpinTraptrade;, Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap et les colonnes HiTraptrade; préemballés avec des milieux de protéines A ou G/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Kit de tampons Ab |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour la liaison, le lavage, l’élution de l’IgG conformément aux protocoles recommandés, la purification de l’IgG monoclonal et polyclonal à l’aide de la protéine A ou G immobilisée |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes AB SpinTraptrade;, protéine A HP SpinTrap, protéine G HP SpinTraptrade; et colonnes HiTraptrade; |
| Quantité | À l’unité |
| Comprend | Tampon de liaison de 50 ml (solution mère 10X), tampon d’élution de 15 ml (solution mère 10X), tampon de neutralisation de 25 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, trometamol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 39.8% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.