Learn More
Impureté C du sulfate d'abacavir EP (liée à l'abacavir) USP Composé A), Mikromol™
Code produit 30461700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461700 4 x 25 mg 100mg
30052515 25 mg 25mg
30051132 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461700 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3249.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C du sulfate d'abacavir EP (liée à l'abacavir) USP Composé A), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Descyclopropyl Abacavir
CAS 124752-25-6
Noms d’analytes ou de composants Descyclopropyl Abacavir
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H14 N6 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1
Nom IUPAC [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyclopent-2-én-1-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 246.27
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 246,1229 g/mol