Learn More
Sulfate d'abacavir, Mikromol™
Code produit 18073330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073330 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18073330 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3249.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate d'abacavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Abacavir Sulfate
CAS 188062-50-2
Noms d’analytes ou de composants Abacavir Sulfate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Abacavir sulfate, Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate, 1592U89 hemisulphate, GI 265235F, 1617U89 (abacavir enantiomer), 1592U89 hemisulphate test mix 2, USP Abacavir Stereoisomers Mixture, Ph Eur Abacavir for System Suitability, Abacavir Sulphate (1592U89 hemisulphate)
Formule InChI InChI=1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
SMILES Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]méthanol ;acide sulcurique
Poids moléculaire (g/mol) 670.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 670,2758 g/mol