Learn More
Avermectine B1b, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472879
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15472879
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60039.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Interagit avec les récepteurs GABA pour provoquer l’activation du canal chlorure
Interacts with GABA receptors to cause chloride channel activation. Also used to control a range of agronomic, fruit, vegetable and ornamental crops, and it is used by homeowners for control of fire ants and in veterinary antihelmintic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Interagit avec les récepteurs GABA pour provoquer l’activation du canal de chlorure. Également utilisé pour contrôler une gamme de cultures agronomiques, de fruits, de légumes et ornementales, et utilisé par les propriétaires pour le contrôle des fourmis rouges et dans l’anthelmintique vétérinaire.
Solubilité
Soluble dans le DMSO
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71751-41-2
Formule moléculaire C48H72O14
Numéro MDL MFCD01769550
Synonyme Avermectin B1
Spécification
Nom chimique ou matériau Abamectin
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Poids de la formule 873.1
Forme physique Poudre